Läs mer
Corning™ PYREX™ Shorty engångsglas serologiska pipetter, TD, sterila, pluggade
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuellt inslagna
Multi-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
Dessa korta pipetter, kalibrerade 'Att leverera' med utblåsning, är idealiska för användning i trånga utrymmen. Storlekarna på 5 mL, 10 mL och 25 mL har överdelar med verktyg. Negativa graderingar på varje pipett gör den användbar för både serologiska och mätprocedurer. ISO färgkodning skrivs ut direkt på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Katt. Nr 7077B-50 har negativa och omvända graderingar.
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning.
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Längd (engelska) | 8,4 tum |
| Negativa examen | 3 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Visa mer |