Läs mer
Pyrex™ T-hål Släta armar 3-vägskran med PTFE-nyckel
Produktkod. 10775701
Diameter (metrisk):
14.5 mm
18.8 mm
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10775701
Brand: Pyrex SST3025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3-vägskran med PTFE-nyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Plain Arms avstängningskran
Pluggborrning 2.5 mm
Diameter (metrisk) 14.5 mm
Inkluderar PTFE-nyckel