Läs mer
Pyrex™ T-hål Släta armar 3-vägskran med PTFE-nyckel
Diameter (metrisk):
14,5 mm
18,8 mm
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plain Arms avstängningskran |
| Pluggborrning | 4 mm |
| Diameter (metrisk) | 18,8 mm |
| Inkluderar | PTFE-nyckel |