Läs mer
Pyridin, 99+%, extra ren, icke-vattenhaltig titreringsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10055950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 10055950
Brand: Thermo Scientific Acros 418530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt -42.0°C
Densitet 0.9780g/mL, 0.978
Kokpunkt 115.0°C to 116.0°C
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 17°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5085 to 1.5105
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter avdunstning 0.002% max.
Ångtryck Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formel vikt 79.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.