Läs mer
Pyrido[2,3-b]pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479877
Kvantitet:
0.5 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2.5g
Produktkod. 11479877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22843.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 322-46-3
Molekylformel C7H5N3
Molekylvikt (g/mol) 131.14
MDL-nummer MFCD00006717
InChI-nyckel YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
PubChem CID 67580
IUPAC-namn pyrido[2,3-b]pyrazin
LEDER C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrido[2,3-b]pyrazine
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 131.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.