Läs mer
Lonza™ Pyrogenfria provrör
Produktkod. 11610311
Kvantitet:
50 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11610311
Brand: Lonza™ N205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Depyrogeneras vid extremt höga temperaturer långt över standardprocessbetingelserna för depyrogenering.
  • Pyrogenfria provrör av borosilikatglas utan skruvlock.
  • Rekommenderas för gel-koageltestning.
  • Tre förpackningar med enstaka flaskor framifrån.
  • Lämplig för användning vid utförande av bakteriellt endotoxintest (BET).
  • Certifierad för att innehålla mindre än 0,005 EU/ml endotoxin.
  • Alla provrör är gjorda av USP Typ 1 flintborosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Typ 1 flintborosilikatglas
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 50 rör
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Provrör