Läs mer
Pyromellitic dianhydride, 98%
Produktkod. 15452447
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 15452447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045788.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitsyradianhydrid används som en monomer vid framställning av polyimidpolymerer såsom kapton; termoplaster såsom polyestrar, polyetrar, mjukgörare och expoxihartser. Det är involverat i framställningen av högpresterande beläggningar på grund av dess mekaniska, termiska och oxidativa stabilitetsegenskaper. Det fungerar som härdare för epoxihartser som kan användas i lim, beläggningar och formpulver. Som mellanprodukt spelar den en viktig roll i polyimidbaserade material som tryckta kretskort, tejpautomatisk bindning och magnetisk trådisolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-32-7
Molekylformel C10H2O6
Molekylvikt (g/mol) 218.12
MDL-nummer MFCD00005005
InChI-nyckel ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Pyromellitic dianhydride
Smältpunkt 284°C to 288°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.68 g/mL
Kokpunkt 305°C to 310°C (30 mmHg)
Flampunkt 380°C (716°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 213583
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
IUPAC-namn furo[3,4-f][2]bensofuran-1,3,5,7-tetron
Formel vikt 218.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyromellitic dianhydride
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Mention de danger
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1H,3H-Benzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis