Läs mer
Pyrrolidin-1-karboximidamidhydrojodid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2705786
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10653403
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM00683DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 102392-83-6
Molekylformel C5H12IN3
Molekylvikt (g/mol) 241.076
MDL-nummer MFCD00114285
InChI-nyckel XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
PubChem CID 2794596
IUPAC-namn pyrrolidin-1-karboximidamid; hydrojodid
LEDER C1CCN(C1)C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.07
Procent renhet 97%