Läs mer
Pyruvic acid, 98%
Produktkod. p-7021514
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11451558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13875.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Pyrodruvsyra används som en komponent i odlingsbuljonger och media som kommersiell röd tångpolysackarid. Det är involverat i konstruktionen av aminosyran alanin samt tillför energi till levande celler via citronsyracykeln (Krebs-cykeln). Den reagerar med N-acetylmannosamin genom en kondensation av aldoltyp för att framställa sialinsyra. Det används för att studera odlingen av jordbakterier som mikrokolonier med hjälp av jordsubstratmembransystem. Den finner tillämpning i vätskekromatografi och vid bestämning av organiska syror i rött vin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyrodruvsyra används som en komponent i odlingsbuljonger och media som kommersiell röd tångpolysackarid. Det är involverat i konstruktionen av aminosyran alanin samt tillför energi till levande celler via citronsyracykeln (Krebs-cykeln). Den reagerar med N-acetylmannosamin genom en kondensation av aldoltyp för att framställa sialinsyra. Det används för att studera odlingen av jordbakterier som mikrokolonier med hjälp av jordsubstratmembransystem. Den finner tillämpning i vätskekromatografi och vid bestämning av organiska syror i rött vin.
Löslighet Blandbar med kloroform
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-17-3
Molekylformel C3H4O3
Molekylvikt (g/mol) 88.06
MDL-nummer MFCD00002585
InChI-nyckel LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC-namn 2-oxopropansyra
LEDER CC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic Acid
Smältpunkt 11°C to 12°C
Densitet 1.267
Kokpunkt 164°C to 166°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 506211
Merck Index 14,8021
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 88.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyruvic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Pyruvic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.