Läs mer
Asecos™ Q-CLASSIC-90 tvådörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15768362 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor 75 kg styck; Sätt in 75 kg; Sump 33 l
4 x Lådor 60 kg/29 L styck
6 x Lådor 60 kg/19 L styck
6 x Lådor 60 kg/29 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15768362
Brand: Asecos™ 3000104033647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremt robust design med repsäker yta
  • Tregångsdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerad transportbas för enkel intern transport
  • Skåpet kan transporteras stående genom dörrar
  • Justerbara fötter i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
  • Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
  • Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Brandmotstånd på 90 minuter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 4 x 60 kg/29 L stålplåtslådor
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 4 x Lådor 60 kg/29 L styck
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 505 kg
Färg Gult, Warning Yellow
Material Gypsum
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen