Läs mer
Asecos™ Q-CLASSIC-90 tvådörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15825111 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor 75 kg styck; Sätt in 75 kg; Sump 33 l
4 x Lådor 60 kg/29 L styck
6 x Lådor 60 kg/19 L styck
6 x Lådor 60 kg/29 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15825111
Brand: Asecos™ 3463204034637
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremely robust design with scratch-proof surface
  • Triple-hinged doors
  • Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
  • Integrated transport base for simple in-house transport
  • Cabinet can be transported upright through doors
  • Adjustable feet in base allow the safe and fast compensation of minor surface unevenness
  • Modern bicolor design - choice of seven different door colors
  • Language-free labelling for optimum international usability
  • Doors lockable with cylinder lock, cabinets can be integrated by the customer in an existing master key system
  • Locking status indicator (red/green) signals the locking status
  • Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
  • Visual inspection of the exhaust air function in the exhaust grille (rotating fan impeller)
  • Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
  • In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
  • Fire resistance of 90 minutes
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 3 x 75 kg shelves; 1 x 75 kg perforated insert; 1 x 33 L sump
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dörr stil Triple-hinged
För användning med (applikation) Storage of flammable hazardous substances
Bärande kapacitet 3 x Hyllor 75 kg styck; Sätt in 75 kg; Sump 33 l
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 343 kg
Färg Yellow
Produkttyp Flammables Storage Cabinet