Läs mer
Asecos™ Q-PEGASUS-90 tvådörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. p-7160858 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
Hyllor 75 kg; Insats 75 kg; Sump 22 L
Lådor 60 kg/19 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15759428
Brand: Asecos™ 3004204033629
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremt robust design med repsäker yta
  • Tregångsdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Enhandsmanövrering för dubbeldörrsskåp
  • Behållaren ligger kvar i ena handen när den öppnas
  • Dörrar förblir öppna i det seriella dörröppningssystemet, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Dörrar stängs automatiskt efter ca. 60 sekunder
  • Akustisk och visuell signal före dörrstängning
  • Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
  • Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 6 x 60 kg/19 L stålplåtslådor
Mått (D x B x H) 615 x 893 x 1953 mm
Dörr stil Autostängning
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet Lådor 60 kg/19 L styck
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 450.5 kg
Färg Gult, Warning Yellow
Material Gypsum
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp