Läs mer
asecos™ Q-PHOENIX-90 Gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. p-7160874 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
3 x 75 kg stålplåtshyllor; 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 33 L uppsamlingssump i stålplåt
3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
4 lådor
6 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15987406
Brand: asecos™ 3214904033640
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden med brandbeständighet upp till 90 minuter.
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion, rep- och slagtålig yta, lätt att rengöra
  • Platsbesparande vikdörrar: mindre erforderligt utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
  • Enkel hantering med komfort: dörrar stannar i valfritt läge, självstängande i händelse av brand
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrering i befintligt låssystem möjlig) och låslägesindikator (röd/grön)
  • Enkel transport: integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till ett tekniskt frånluftssystem, snurrande hjul i frånluftsgaller som indikator på tillräcklig teknisk ventilation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 522 mm
Mått (D x B x H) Inredning 522 x 1050 x 1647 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dörr stil Hopfällbar
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1953 mm
Höjd (metrisk) interiör 1647 mm
Inkluderar Transportunderlag i entréhöjd
Modell Q90.195.120.FD
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Brickhylla
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 480.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1193 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1050 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Höjd (metrisk) öppning 90 mm
Material Stål
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen