Läs mer
Kinesis™ Q-Series Cap
Produktkod. 13136904
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
Kontaktlock (2-portars)
Kontaktlock (3-portars)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13136904
Brand: Kinesis™ 00938PQ2V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • PTFE
  • Flat bottom, 1/4in.-28
  • Specifikationer
    Inkluderar 2 Ports, 2 Valves
    Material PTFE
    Trådstorlek (metrisk) 38-430
    Produkttyp Kontaktlock (2-portars)
    För användning med (utrustning) For plastic bottles with 2 x 1/4 inch.28 port & on/off valves
    Stängningsstorlek GL 38
    Diameter (engelska) Ytterslang 1/4 in.-28
    Korrigering av produktinnehåll
    Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.