Läs mer
QC Standard 21 för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Som | 100 μg/ml |
| Vara | 100 μg/ml |
| Ca | 100 μg/ml |
| Cd | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Li | 100 μg/ml |
| Mg | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Mo | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| Pb | 100 μg/ml |
| Sb | 100 μg/ml |
| Se | 100 μg/ml |
| Sr | 100 μg/ml |
| Ti | 100 μg/ml |
| Tl | 100 μg/ml |
| V | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quality Control Standard 21 for ICP/MS |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Kvantitet | 125 ml |
| Kvalitet | ICP/ICP-MS |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:AntimonyArsenicBerylliumCadmiumCalciumChromiumCobaltCopperIronLeadLithiumMagnesiumManganeseMolybdenumNickelSeleniumStrontiumThalliumTitaniumVanadiumZinc |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- quality control standard 21
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning