Läs mer
Swann-Morton™ Qlicksmart SnapIT Trolley, stor, röd ampullöppnare
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Denna lättanvända ampullöppnare för flera användningsområden hjälper till att undvika oacceptabla frekvenser av vassa skador när ampuller öppnas för hand.
- Att öppna ampuller är en särskilt högriskhändelse där 26 % av nålsticks- och vassa skador (NSI) orsakas av att en ampull öppnas eller av trasiga ampuller.
- Enheten uppfanns av en legitimerad sjuksköterska i Rockhampton, Qld, Australien, som insåg att miljontals manipuleringssäkra glasampuller används varje år inom hälso- och sjukvård och relaterad verksamhet för att innehålla läkemedel.
- De praktiska fördelarna är tydliga, men skadefrekvensen har alltid varit betydande.
- Du sätter helt enkelt in ampullens lock i SnapIT för att se till att du har rätt storlek.
- Om det finns en prick på ampullen, justera denna med pricken på SnapIT.
- Snäpp bort från din kropp för att öppna ampullen.
- Du kan sedan mata ut glasampullens lock direkt i en behållare för vassa föremål.
- Det finns både personliga och vagnversioner tillgängliga i sortimentet:
- Trolley Edition: för teamanvändning med en platt sida så att den kan ligga på en bänkskiva eller vagn utan att rulla iväg - perfekt för behandlingsområden för sjukhusmedicin.
- Pocket Edition: anodiserad aluminium för personligt bruk på en nyckelring, hängd i en snodd eller förvarad i fickan.
- Lite Edition: tillverkad av robust, billig plast.
- Vanlig storlek Snap-It kan användas med ampuller på 1-2 mL, 5-10 mL och 10-15 mL och den stora vagnutgåvan kan användas med ampuller på 5-10 mL och 20-25 mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Produkttyp | Ampulöppnare |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Storlek | Betydande |