Läs mer
Hellma™ QS kvarts Suprasil Makroabsorptionsceller med hög precision med PTFE-stoppare
Kapacitet (metrisk):
350μ L
7000 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makroabsorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 350μ L |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Banans längd | 1 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 52 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
| För användning med (applikation) | Fotometriska och kolorimetriska mätningar |