Läs mer
Hellma™ QS kvarts Suprasil Makroabsorptionsceller med hög precision med PTFE-stoppare
Produktkod. 11747273
Kapacitet (metrisk):
350μ L
7000 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11747273
Brand: Hellma™ 1102040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Macro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 7000 μL
Material Quartz Suprasil
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 20 mm
Våglängdsområde 200 to 2500 nm
Höjd (metrisk) 46 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Photometric and Colorimetric Measurements