Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts mikroabsorptionscellkyvetter
Produktkod. 10100591
Kapacitet (metrisk):
14 000μ L
17 500μ L
7000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10100591
Brand: Hellma™ 1002040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes levereras med antingen ett lock eller PTFE-lock för att begränsa avdunstning.
  • Mycket kemiskt resistent
  • Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
  • 80 % överföring från 320 till 2500nm
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 7000μ L
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 20 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm