Läs mer
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspåse
Mått (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Robust slitstarkt material
- Snabb identifiering av innehåll
- Stor självtätande list, lätt att stänga
- Chevron topptätning för enkel öppning
- Lämplig för ång- och EO-gassterilisering
- Två steriliseringsindikatorer
- Fem olika storlekar
- Överensstämmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Material | papper |
| Mått (L x B) | 300 x 395 mm |