Läs mer
Sampling Systems™ Kvalitetskontroll PharmaLabels
Produktkod. 15158395 Handla allt Sampling Systems Produkter
Mått (LxB):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Visa text:
Kvalitetskontroll
Samplade
Tom
Antal per förpackning:
250/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 15158395
Brand: Sampling Systems™ 8220P003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mediumstyrka vidhäftande pappersetiketter med ett speciellt FDA-acceptabelt lim. Sampling Systems™ Kvalitetskontroll PharmaLabels är idealiska för applikationer där limmet kan komma i kontakt med produkten.
  • Medelhållfast lim
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • FDA acceptabelt lim (CFR 175.105)
  • Idealisk för applikationer där limmet kan komma i kontakt med produkten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CFR 175.105
Beskrivning Livsmedelsklassad lim
Färg Gult
Material papper
Produkttyp PharmaLabel
Visa text Kvalitetskontroll
Antal per förpackning 250/förpackning
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Mått (LxB) 150 x 150 mm