Läs mer
Sampling Systems™ Kvalitetskontroll PharmaLabels
Handla allt Sampling Systems Produkter
Mått (LxB):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Visa text:
Kvalitetskontroll
Samplade
Tom
Antal per förpackning:
250/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Medelhållfast lim
- Stor skrivyta
- Varje rulle individuellt förpackad
- FDA acceptabelt lim (CFR 175.105)
- Idealisk för applikationer där limmet kan komma i kontakt med produkten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CFR 175.105 |
| Beskrivning | Livsmedelsklassad lim |
| Färg | Gult |
| Material | papper |
| Produkttyp | PharmaLabel |
| Visa text | Kvalitetskontroll |
| Antal per förpackning | 500/förpackning |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Mått (LxB) | 95 x 95 mm |