Läs mer
Kvalitetskontrollstandarder 21 För ICP , SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Som | 100 μg/ml |
| Vara | 100 μg/ml |
| Ca | 100 μg/ml |
| Cd | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Li | 100 μg/ml |
| Mg | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Mo | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| Pb | 100 μg/ml |
| Sb | 100 μg/ml |
| Se | 100 μg/ml |
| Sr | 100 μg/ml |
| Ti | 100 μg/ml |
| Tl | 100 μg/ml |
| V | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quality Control Standard 21 |
| Namnnotering | Standard 21 |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7664-39-3, 108-88-3, 7440-02-0, 7439-96-5, 7697-37-2 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 5.0, 0.9, 92.99, 0.9, 0.01, 0.01 |
| Analyt- eller komponentnamn | As,Be,Ca |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- quality control standard 21
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning