Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spektralkalibreringsplatta 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , och SYBR™ färgämnen), 384-brunn
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 tallrik
Beskrivning
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , och SYBR™ färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brunnars realtids-PCR-system. Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 384-brunnar |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | FAM, ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grön |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare) |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Spektralkalibrering |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Plattkompatibilitet | 384-brunnar |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| Visa mer |