Läs mer
Invitrogen™ Qubit och Quant-it Assay Kit Standards
Description
Uppnå exakt kvantifiering av dsDNA- eller RNA-prover med fristående Qubit nukleinsyrastandarder. De Qubit standarder kan användas tillsammans med olika Qubit eller Quant-iT nukleinsyra kvantifieringsanalyssatser och erbjuder fristående versioner av kitstandarden för att utföra ytterligare analyser.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan användas med båda Qubit 1X dsDNA HS analyskit, Qubit dsDNA HS-analyskit, eller deras motsvarande Quant-iT-analyskit. Standarderna levereras i samma koncentration som den högsta koncentrationen dsDNA-standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kit och kan spädas i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bred Range) Standards kan användas med båda Qubit 1X dsDNA BR Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, eller deras motsvarande Quant-iT Assay Kit. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderar standarder i två koncentrationer, 0 och 100 ng/μ L. Den höga standarden motsvarar samma koncentration som den högsta koncentrationen av dsDNA-standarden i Quant-iT Assay Kit och kan spädas ut i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysstandarder
Qubit RNA IQ-analys RNA-standarder är designade för användning med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tillräckliga mängder av den lilla och stora och/eller strukturerade RNA-standarden tillhandahålls för att generera en IQ-standardkurva för upp till 500 prover. RNA IQ-standarderna är utformade för att mäta RNA-nedbrytning och är inte utbytbara med standarderna från andra RNA-kvantifieringsanalyser, inklusive Qubit RNA HS-, BR- eller XR-analyssatser.
Obs: Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr. Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Qubit™ dsDNA HS-analys– Lambda DNA Standard, 5 ml vid 10 ng/μ L i TE-buffert Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Koncentration | 10 ng/μ L |
| För användning med (applikation) | Qubit och Quant-iT dsDNA HS-analyser och 1 x dsDNA-analyser |
| För användning med (utrustning) | Qubit Fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare |
| Gröna funktioner | Färre resurser används, mindre avfall |
| Produktlinje | Qubit |
| Produkttyp | 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |