Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometers and Starter Kits
Beskrivning
The Qubit Flex Fluorometer is designed for highly accurate and sensitive quantification of DNA, RNA, microRNA, protein, and endotoxin. This benchtop fluorometer offers the flexibility to directly measure the fluorescence of up to eight samples simultaneously, which reduces assay variability. Paired with Qubit reagents, the Qubit Flex Fluorometer is part of an optimized workflow generating highly accurate and reproducible results. The fluorometer has a large screen and intuitive user interface, making it easy to select and run your desired assay with results displayed in just a few seconds.
Qubit Flex Fluorometer är en bänkfluorometer utformad för mycket exakt kvantifiering av DNA, RNA, mikroRNA, protein och endotoxin. Med Qubit Flex-fluorometern har du flexibiliteten att direkt mäta fluorescens av upp till åtta prover samtidigt, vilket minskar analysvariabiliteten. Tillsammans med Qubit-reagenser är Qubit Flex Fluorometer en del av ett optimerat arbetsflöde som genererar mycket exakta och reproducerbara resultat.
Qubit Flex Quantitation Starter Kit (kat.nr Q45894) innehåller:
- Qubit Flex Fluorometer (Kat. Nr. Q33326)
- Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 remsor (kat.nr. Q33252)
- Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q33230)
- Qubit RNA HS Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q32852)
- Qubit RNA BR Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q10210)
- Qubit Protein Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q33211)
- Qubit Flex System Verification Assay Kit (Kat. Nr. Q33254)
- Qubit Flex Reservoirs, 100 behållare (kat. nr. Q33253)
- WiFi-dongel (kat.nr. A26774)
- Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience— inkluderar interaktiva visuella demonstrationer av hur du installerar, använder och underhåller ditt instrument
- Tre års utökad garanti—om ditt instrument behöver repareras skickar vi ett fabrikscertifierat, renoverat utbytesinstrument
Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit (kat.nr Q45893) inkluderar:
- Qubit Flex Fluorometer (Kat. Nr. Q33326)
- Qubit Flex-Assay Tubes Strips, 125 remsor (kat.nr Q33252)
- Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 analyser (kat.nr. Q33231)
- Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 behållare (Kat. Nr. Q33253)
- WiFi-dongel (kat.nr. A26774)
- Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience— inkluderar interaktiva visuella demonstrationer av hur du installerar, använder och underhåller ditt instrument
- Tre års utökad garanti— om ditt instrument behöver repareras skickar vi ett fabrikscertifierat, renoverat ersättningspaket för
Qubit Flex Endotoxin Detection Starter Kit (kat. nr. Q32894) inkluderar:
- Qubit Flex Fluorometer (Kat. Nr. Q33327)
- Qubit Flex Pyrogen Free Assay Tubes Strips, 120 remsor (kat.nr Q32893)
- Qubit Endotoxin Detection Assay Kit, 80 analyser (kat.nr. Q32891)
- Qubit Flex System Verification Assay Kit (Kat. Nr. Q33254)
- WiFi-dongel (kat.nr. A26774)
- Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience —inkluderar interaktiva visuella demonstrationer av hur du installerar, använder och underhåller ditt instrument
- Tre års utökad —garanti om ditt instrument behöver repareras skickar vi dig en fabrikscertifierad renoverad ersättning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Qubit Flex Fluorometers include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex Quantitation Starter Kits include: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tube Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33230) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33265) •Qubit RNA HS Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q32852) •Qubit RNA BR Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q10210) •Qubit Protein Assay Kit, 100 assays (Cat. No. Q33211) •Qubit Flex System Verification Assay Kit (Cat. No. Q33254) •Qubit Flex Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument Qubit Flex NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit includes: •Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) •Qubit Flex Assay Tubes Strips, 125 strips (Cat. No. Q33252) •Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Cat. No. Q33231) •Qubit Flex Assay Reservoirs, 100 reservoirs (Cat. No. Q33253) •WiFi Dongle (Cat. No. A26774) •Qubit Flex SmartStart Digital Educational Experience—includes interactive visual demonstrations of how to install, operate, and maintain your instrument |
| Provvolym | 1 till 20μ l |
| Inkluderar | Qubit™ Flex Fluorometer, Qubit™ Flex strömsladd, Wi-Fi-dongel, Qubit™ 1X dsDNA HS Assay Kit, Qubit™ Flex Assay Tube Strips |
| Excitationsvåglängd | 460 till 480 nm (blå LED), 620 till 640 nm (röd LED) |
| Produktlinje | Qubit |
| Typ | NGS Starter Kit |
| För användning med (applikation) | DNA-kvantifiering, RNA-kvantifiering, MicroRNA-kvantifiering, Proteinkvantifiering |
| Kvantitet | 1 kit |
| Garanti | Standard Warranty |