Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ RNA-analyssatser med hög känslighet (HS), brett spektrum (BR) och utökat intervall (XR)
Produktkod. 10174653
Kvantitet:
100 analyser
500 analyser
Analysera:
RNA-kvantifiering, brett spektrum
RNA-kvantifiering, hög känslighet
RNA-kvantifiering, utökat intervall
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500 analyser
Paket med 100
Paket med 500
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174653
Brand: Invitrogen™ Q10210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kit möjliggör snabb och känslig detektering av RNA med låg och hög förekomst, och kan skilja mellan RNA och DNA, protein och fria nukleotider.
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av RNA med Qubit RNA HS-, BR- och XR-analyssatser. Dessa RNA-kvantifieringssatser möjliggör snabb och selektiv detektering av RNA-prover med låg och hög förekomst och kan skilja RNA från DNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar som salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel tolereras väl.
Qubit RNA HS-, BR- och XR-analyssatser, designade för användning med Qubit Fluorometrar är mycket selektiva för RNA framför DNA, protein och fria nukleotider. Alla kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda RNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med a Qubit Fluorometer.
Qubit RNA HS Assay Kit
The Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med låg förekomst. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 0,2 till 200 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 4 200 −ng.
Qubit RNA BR Assay
Kit The Qubit RNA BR (Bred-Range) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 0,5 till 1 200 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 10 1200 −ng.
Qubit RNA XR Assay Kit
The Qubit RNA XR (Extended Range) Assay Kit, designad för användning med Qubit 4 och Qubit Flex Fluorometers, tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög överflöd. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 5 till 20 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 100 −20 000 ng.
Anteckningar
• Qubit RNA HS- och BR-analyssatser kan användas med alla Qubit Fluorometer
• Qubit RNA XR-analyssatser är utformade för att endast användas med Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometrar
• Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera RNA-kvantifiering, brett spektrum
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 644/673
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantifieringsintervall 10 till 1200 ng
Produktlinje Quant-iT
Kvantitet 100 analyser