Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Produktkod. 17349862 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Provtyp:
Alla livsmedelstyper
Allmänt Frukt och Grönt
Andra livsmedel
Frukt och grönsaker med fetter och vaxer
Pigmenterade frukter och grönsaker
Pigmenterade frukter och grönsaker med fett
Rörstorlek:
2 ml
15 ml
Produktkod. 17349862
Brand: Thermo Scientific™ S22PFAOACKIT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser för att förbereda komplexa prover för LC-MS- eller GC-MS-analys av rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS eller GC-MS analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Dessa kit använder dispersiv fastfasextraktion (dSPE) för att rena supernatanter som erhålls under extraktion. Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer och alla andra livsmedelstyper.
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
  • NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QUECHERS AOAC Rengöringskit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB, 150 mg vattenfri MgSO4 förfyllda i 2 ml rör; 100/förpackning
Typ QuECchERS Clean-up Kit
Inkluderar Salter i förfyllda rör
Metod QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod
Saltsammansättning 50 mg PSA, 50 mg C18,50 mg GCB, 150 mg vattenfri MgSO4
Provtyp Pigmenterade frukter och grönsaker med fett
Rörstorlek 2 ml