Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Extrahera analyter av intresse från ett homogeniserat prov med hjälp av extraktionssalter. Använd dessa kit med 10 g eller 15 g prover. Välj mellan:
- Extraktionssalter i påsar, inga rör
- Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör
- Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör och keramiska homogenisatorer
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
- Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
- Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
- NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
- PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
- C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
- GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | QUECHERS AOAC Extraktionssats för 15 g prov; 6 g vattenfri MgS04, 1,5 g NaOAc i påsar; Tomma 50 ml rör; 50/Pk. |
| Typ | QuEChERS Extraction Kit |
| Inkluderar | Salter i påsar, rör |
| Metod | QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod |
| Saltsammansättning | 6 g vattenfri MgS04, 1,5 g NaOAc |
| Provstorlek | 15 g prov |
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |