Läs mer
Quercetin dihydrate, 97%
Produktkod. 11492468
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11492468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15807.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338.27 g/mol
Quercetin-dihydrat används som en hämmare av proteintyrosinkinas, mitokondriell ATPas och fosfodiesterashämmare. Det hämmar PI3-kinasaktivitet och hämmar något PIP kinasaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Quercetin-dihydrat används som en hämmare av proteintyrosinkinas, mitokondriell ATPas och fosfodiesterashämmare. Det hämmar PI3-kinasaktivitet och hämmar något PIP kinasaktivitet.
Löslighet Löslig i DMSO (68 mg/ml vid 25
C), ättiksyra (1 mg/ml), °vattenhaltig alkali (1 mg/ml), vatten (<1 vid 25 C) och °etanol (21 mg/ml vid 25 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6151-25-3
Molekylformel C15H14O9
Molekylvikt (g/mol) 338.27
MDL-nummer MFCD00149487
InChI-nyckel GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-3,5,7-trihydroxikromen-4-on;dihydrat
LEDER O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin Dihydrate
Smältpunkt 310°C to 315°C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 317313
Merck Index 14,8034
Löslighetsinformation Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Formel vikt 338.28 (302.25 Anhydrous)
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • quercetin dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.