Läs mer
SCAT Snabblåsande kontakter
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Quick-Lock Connector Set I
Quick-Lock Connector Set II
Quick-Lock-kontakt (m) för 1 kapillärrör
Quick-Lock-kontakt (m) för 1 säkerhetslock
Snabblåskontakt (f)
Beskrivning
Quick-Lock Connector-seten är lämpliga för att ansluta 2 kapillärer (Set 1) eller en kapillär och en SCAT Säkerhetslock (set 2).
- Tillverkad av kemiskt resistent glasfylld polypropen, PEEK™ material
- Läckageskydd tack vare integrerade avstängningsventiler
- Slutet system för droppfri frånkoppling med mycket lågt luftinneslutning
- Minimerar kontaminering och inget behov av att tömma luftbubblor från systemet
- Lämplig för kapillärer med ytterdiameter 1,6 (1/16 tum) / 2,3 /3,2 (1/8 tum) mm
- Användarvänlig, ergonomisk design, möjliggör säker anslutning
- Upp till vakuum 15 psi, 1,0 bar tryckmotstånd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kapillärer, rör och säkerhetskåpor |
| Inkluderar | 1 x PFA-beslag 1,6/2,3/3,2 mm ID |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Snabblåskontakt (f) |