Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Produktkod. 15528010
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
40 mm
60 mm
95 mm
Skiva: 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15528010
Brand: Quickfit VB60/08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Med Quickfit slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit Büchner-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 48 mm
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) För filtreringslösningar som kan filtreras med filterpapper som inte är resistenta mot vissa syror och baser
Diameter (metrisk) skiva 60 mm
Porositet 4
Produkttyp Buchner vakuumfiltreringstratt