Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
40 mm
60 mm
95 mm
Skiva: 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
- Med Quickfit slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit Büchner-kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 52 mm |
| Konstorlek | 24/29 |
| För användning med (applikation) | För filtreringslösningar som kan filtreras med filterpapper som inte är resistenta mot vissa syror och baser |
| Diameter (metrisk) skiva | 40 mm |
| Porositet | 1 |
| Produkttyp | Buchner vakuumfiltreringstratt |