Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Büchner vakuumfiltreringstrattar med glassintrad skiva
Produktkod. 15738127
Kapacitet (metrisk):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
1
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
40 mm
60 mm
95 mm
Skiva: 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15738127
Brand: Quickfit VB95/04M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Med Quickfit slipad glaskon för att möjliggöra direkt filtrering in i Quickfit Büchner-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 95 mm
Konstorlek 29/32
Diameter (metrisk) skiva 95 mm
Porositet 2
Produkttyp Vakuumfiltreringstratt