Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage
Kapacitet (metrisk):
100 ml
600 ml
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje sammansättning innehåller de grundläggande komponenterna för fast-vätskeextraktion: Kolv/Soxhlet extraktor/Kylare/Tillhörande lock och klämmor
- Val av aggregat med olika utsugskapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Soxhlet Extraktionsenhet |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Inkluderar | FR2L/5S kolv, EX5/75, DA5/75, JC75F Soxhlet extraktor, CX5/25/SC kondensor och tillhörande lock och klämmor |
| För användning med (applikation) | Idealisk för fast-vätskeextraktion |