Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas komplett Soxhlet Extractor Montage
Kapacitet (metrisk):
100 ml
600 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje sammansättning innehåller de grundläggande komponenterna för fast-vätskeextraktion: Kolv/Soxhlet extraktor/Kylare/Tillhörande lock och klämmor
- Val av aggregat med olika utsugskapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Soxhlet Extraktionsenhet |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Inkluderar | FR5L/5US kolv, EX5/105, DA5/100, JC100F Soxhlet extraktor, C13/55 kondensor och tillhörande lock och klämma |
| För användning med (applikation) | Idealisk för fast-vätskeextraktion |