Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasflänslock
Beskrivning:
0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26
0° , 10° och 2 x 5° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0° , 2 x 10° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 34/35
0° , 5° , 10° , Sidouttag: 23/14, 15° Sidouttag: 29/32, Vertikalt mittuttag: 29/32
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikal Mittuttag:: 19/26
0° , 5° , 10° Sidouttag: 19/26, 15° Sidouttag: 34/35, Vertikalt mittuttag:: 24/29
0° Sidouttag: 14/23;, 5° , 10° , 15° Sidouttag: 19/26, Vertikal mittuttag: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Vertikal mittuttag: 29/32
Vertikal mittuttag: 34/35
Stängningsstorlek:
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasflänslocket består av precisionsslipade flatflänsförband. Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl. Varje lock har en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter.
- Med precisionsslipade flatflänsförband
- Passar Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor och odlingskärl
- Varje lock med en eller flera uttag för att ta emot andra Quickfit™ komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0° , 10° Sidouttag: 19/26, 5° Sidouttag: 24/29, Vertikalt mittuttag: 19/26 |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Kolvar med bred hals |
| Inkluderar | Uttag för användning med andra Quickfit™ komponenter |
| Produkttyp | Flänslock |
| Stängningsstorlek | 100 mm |