Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasfraktioneringskolonn
Längd (metrisk):
365 mm
615 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Fraktionera med olika typer av löst förpackningsmaterial. De QuickFit™ fraktioneringskolonn av borosilikatglas är perfekt för Raschig-ringar eller Fenske-spiraler.
- Borosilikatglas med Quickfit™ slipade glasfogar för pålitlig prestanda
- Designad för användning med olika typer av kolonnpackningar, t.ex. Raschig-ringar eller Fenske-spiraler
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (applikation) | Designad för användning med olika typer av kolonnpackningar, t.ex. raschig-ringar eller fenskespiraler |
| Längd (metrisk) | 615 mm |
| Typ | Fraktioneringskolonn |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur