Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor med stor kapacitet
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Med platta flänsförband för att tillåta införande av stora prover
- Överensstämmer med BS 2071
- Extraktorer med stor kapacitet
- Med platta flänsförband för att tillåta införande av stora prover
- Används i kombination med platt flänslock och fästklämma som bör beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Platt flänslock och fästklämma |
| Produkttyp | Soxhlet Extraktor |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Konstorlek | 34/35 |
| Certifikat och efterlevnad | BS 2071 |
| Längd (metrisk) | 370 mm |