Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensor
Längd (metrisk):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensorn har en löstagbar plastskruvgänga för spolning.
- Uppfyller DIN 12576
- Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar
- Med löstagbara gängade plastkontakter för enkel och säker fastsättning av gummislang
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12576 |
| För användning med (applikation) | Lämplig för destillation och refluxapplikationer |
| Längd (metrisk) | 380 mm |
| Standard konisk led nr | 19/26 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Liebig kondensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur