Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals flatbottnad kolv
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Höjd (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Hylsled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals platt bottenkolv uppfyller ISO 1773 och ISO 4797.
- Överensstämmer med ISO 1773 och ISO 4797
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Platt underlag tillåter användning med kokplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Hals stil | Kort |
| Hylsled | 29/32 |
| Bottenform | Plan |