Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglassintrad dopprör för Dreschel-flaska
Produktkod. 11332065
För användning med (utrustning):
För modell MF29/23/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/125 Dreschel flaska
För modell MF29/3/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/500 Dreschel flaska
Beskrivning:
Skaftlängd: 132 mm
Skaftlängd: 165 mm
Skaftlängd: 217 mm
Porositet:
0
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11332065
Brand: Quickfit MF48/13/125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
  • Överensstämmer med BS 2461
  • Sintrat dopprör sprider gas till bubblor för större effektivitet
  • Val av sinterporositeter för att uppnå fin bubbelstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 2461
Beskrivning Skaftlängd: 132 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) För modell MF29/3/125 Dreschel flaska
Produkttyp Sintrad
Porositet 1