Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglassintrad dopprör för Dreschel-flaska
För användning med (utrustning):
För modell MF29/23/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/125 Dreschel flaska
För modell MF29/3/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/500 Dreschel flaska
Beskrivning:
Skaftlängd: 132 mm
Skaftlängd: 165 mm
Skaftlängd: 217 mm
Porositet:
0
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
- Överensstämmer med BS 2461
- Sintrat dopprör sprider gas till bubblor för större effektivitet
- Val av sinterporositeter för att uppnå fin bubbelstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS 2461 |
| Beskrivning | Skaftlängd: 165 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | För modell MF29/23/250 Dreschel flaska |
| Produkttyp | Flaskhuvuden |
| Porositet | 2 |