Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extraktor
Produktkod. 11381885
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
200 ml
Standard konisk fogbotten:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Höjd (metrisk):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Konstorlek:
19/26
24/29
34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11381885
Brand: Quickfit EX5/83
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överensstämmer med BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor tar bort lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen genom upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel. Ett brett urval av extraktorer finns tillgängliga för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg. Noggrant utformat koncentriskt sifonrör ger pålitlig prestanda.
  • Överensstämmer med BS 2071
  • För att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
  • Brett urval av extraktorer för att rymma de flesta storlekar av prov och fingerborg
  • Noggrant utformat koncentriskt sifonrör för pålitlig prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Material Pyrex Borosilikatglas
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) Idealisk för att extrahera lösliga komponenter eller föroreningar från fasta ämnen via upprepad blötläggning/hävertning med lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad BS 2071
Standard konisk fogbotten 50/42
Höjd (metrisk) 250 mm