Läs mer
Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Standard konisk fog:
Kon: 34/35 (kondensor), 34/35 (kolv); Sockel: 14/23
Konstorlek: 14/23 (kondensor), 14/23 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 19/26
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 29/32 (kondensor), 29/32 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
- Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser
- Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Connecting flask and condenser |
| Typ | Still Head Adapter |
| Material | Borosilicate Glass |
| Standard konisk fog | Kon: 34/35 (kondensor), 34/35 (kolv); Sockel: 14/23 |