Läs mer
Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 19/26 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32
29/32 (mitten), 14/23 (sidan)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Användbar för att införa gasinloppsrör och termometrar i kolven. De Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round Bottom Flask har precisionsslipade hylsor av borosilikatglas.
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 228 mm |
| nr per ärende | 3 |
| Hylsled | 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) |
| Bottenform | Rund |