Läs mer
Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Produktkod. 15577860
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 19/26 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32
29/32 (mitten), 14/23 (sidan)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15577860
Brand: Quickfit FR1L/4S/44A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för att införa gasinloppsrör och termometrar i kolven. De Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round Bottom Flask har precisionsslipade hylsor av borosilikatglas.
  • Försedd med tre Quickfit™ precisionsjordade uttag
    • En vertikal mitthals
    • Två vinklade sidohalsar
  • Slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
  • Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 383
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 183 mm
nr per ärende 3
Hylsled 29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 132 mm