Läs mer
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolv
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flatflänsförband
- För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
- Bred hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Hals stil | Bred |
| Bottenform | Rund |