Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Kran
Produktkod. 12478826
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Kontakttyper:
14/23 Socket
19/26 Sockel
24/29 Socket
40/38 Sockel
Inkluderar:
GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran
GP Rotaflo 6 mm hål avstängningskran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12478826
Brand: Quickfit CR10/40
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Avstängningskran inkluderar en kemiskt resistent glassintrad skiva med 0 porositet. PTFE-stoppkran ger fin kontroll av eluentflödet. Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer.
  • Med PTFE Rotaflo™ Avstängningskran för finkontroll av eluentflödet
  • Kemiskt resistent glassintrad skiva - porositet 0
  • Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Typ Kromatografikolumn
Längd (metrisk) 400 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas
Kontakttyper 14/23 Socket
Inkluderar GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran