Läs mer
Quickfit™ Dreschel flaskhuvud för gastvättflaska
Längd (metrisk):
Skaft: 130 mm
Skaft: 175 mm
Skaft: 215 mm
För användning med (utrustning):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Överensstämmer med BS 2461. Quickfit™ Dreschel flaskhuvud för gastvättflaska inkluderar löstagbara plastanslutningar för enkel montering av flexibla slangar med 9 mm hål. Flaskhuvud och gastvättflaska bör beställas separat.
- Överensstämmer med BS 2461
- Dreschel typ
- Med löstagbara plastanslutningar för enkel montering av flexrör med 9 mm hål
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Löstagbara plastkontakter |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | Skaft: 215 mm |
| Kvantitet | 1PK |
| Certifikat och efterlevnad | BS 2461 |
| För användning med (utrustning) | MF29/3/500 |